Drukuj
VWR® Adhezyjne folie uszczelniające do PCR i przechowywania
Dostawca: VWR Collection
391-0622EA 369 PLN
391-0622 391-0643
VWR® Adhezyjne folie uszczelniające do PCR i przechowywania
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Uszczelki poliestrowe posiadają silny klej, który minimalizuje parowanie podczas zastosowań PCR i przechowywania.
  • Idealny do reakcji PCR i przechowywania
  • Certyfikowany wolny od DNaz i RNaz
  • Zakres temperatur wynosi od –40 do +120 °C
  • Nieprzebijalne
  • Minimalizuje parowanie
Łatwo się usuwa bez pozostawiania śladów kleju.