Drukuj
VWR® Folia aluminiowa do długotrwałego przechowywania, odporne na chemikalia (DMSO)
Dostawca: VWR Collection
391-0621EA 549 PLN
391-0621 391-0642
VWR® Folia aluminiowa do długotrwałego przechowywania, odporne na chemikalia (DMSO)
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Folie aluminiowe do stosowania z płytkami 96-dołkowymi lub 384-dołkowymi. Folie oferują doskonałą odporność chemiczną (DMSO).
  • Idealny do przechowywania długoterminowego
  • Certyfikowany wolny od DNaz i RNaz
  • Zakres temperatur wynosi od –80 do +120°C
  • Przebijalny
  • Blokowanie światła
  • Brak pozostałości kleju po usunięciu
391-0621 pasuje do obrzeża wypukłych płytek obręczy. 391-0642 pasuje do wszystkich płaskich górnych płyt.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable