Drukuj
Core samplers
Dostawca: BURKLE
5310-0001 5310-0002 5310-0003
331-0374EA 3100 PLN
331-0374 331-0375 331-0376
Core samplers
Próbniki Próbniki do ciał stałych
These core samplers can be used to take samples of bulk materials, which can easily become stuck or settle during sampling due to their particle form.
  • Stainless steel AISI 316
  • Do materiałów sypkich, które mogą łatwo utknąć lub osiąść podczas pobierania
W porównaniu ze standardowymi próbnikami komorowymi dla materiałów sypkich, dwuczęściowy próbnik rdzeniowy nie ma szczelin, w których może utknąć medium podczas usuwania. Umożliwia to pobieranie odpowiedniej próbki proszków i granulatów, takich jak kulki szklane lub proszki metali, przez wiele warstw.
W zależności od rozmiaru, próbnik ze stali nierdzewnej może być używany do szerokiej gamy różnych pojemników, np. dużych worków lub małych pojemników. Próbnik materiałów sypkich pobiera bazową próbkę reprezentatywną i jest idealny do różnych zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych.
Dodatkowe informacje: W skład zestawu wchodzi próbnik (składający się z tłoka i rury) oraz zacisk mocujący.