Drukuj
1-Metyloimidazol, bezwodny, AcroSeal® dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
465290010 465290025
465290010.EA 2130 PLN
465290010. 465290025.
1-Metyloimidazol, bezwodny, AcroSeal® dla biochemii
1-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Temp. Wrzenia: 198 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Numer MDL: MFCD00005292
Numer CAS: 616-47-7
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %