Drukuj
żywica do chromatografii jonowymiennej, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimode
Dostawca: Avantor
7603-01EA 1050 PLN
7603-01 7603-02 7603-03 7603-04 7603-05
żywica do chromatografii jonowymiennej, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimode
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do HPLC
The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectivity for superior separation in process chromatography applications.
Napędzany własną firmową chemią powierzchniową, łączącą funkcję silnej wymiany anionów z miejscami słabej wymiany anionowej i hydrofilnością, nośnik do chromatografii kationowymiennej w wielu trybach BAKERBOND® PolyQUAT wykorzystuje swoją niepowtarzalną selektywność do zapewniania wyższej wydajności oczyszczania w szerokim asortymencie biologicznych środków farmaceutycznych.
Opracowana i produkowana przez firmę Avantor zgodnie z najwyższymi standardami określonymi dla naszych środków chemicznych marki J.T.Baker®, żywica jonowymienna BAKERBOND® PolyQUAT może być stosowana z innymi żywicami J.T.Baker® BAKERBOND® w celu zwiększenia siły oddzielania w etapach procesu chromatografii.
Informacje do zamówienia: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.