żywica do chromatografii jonowymiennej, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Dostawca: Avantor
Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako słaba żywica anionowymienna z ulepszoną selektywnością w celu lepszego oddzielania w zastosowaniach chromatografii procesowej.
Napędzany własną firmową chemią powierzchniową, łączącą funkcję słabej wymiany anionów z hydrofilnością, nośnik do chromatografii kationowymiennej w wielu trybach BAKERBOND® PolyPEI wykorzystuje swoją niepowtarzalną selektywność do zapewniania wyższej wydajności oczyszczania w szerokim asortymencie biologicznych środków farmaceutycznych.
Opracowana i produkowana przez firmę Avantor zgodnie z najwyższymi standardami określonymi dla naszych środków chemicznych marki J.T.Baker®, żywica jonowymienna BAKERBOND® PolyPEI może być stosowana z innymi żywicami J.T.Baker® BAKERBOND® w celu zwiększenia siły oddzielania w etapach procesu chromatografii.
Informacje do zamówienia: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.