Drukuj
żywica do chromatografii jonowymiennej, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Dostawca: Avantor
7587-01EA 1050 PLN
7587-01 7587-02 7587-03 7587-05 7587-04
żywica do chromatografii jonowymiennej, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do HPLC
Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako silna żywica kationowymienna z ulepszoną selektywnością w celu lepszego oddzielania w zastosowaniach chromatografii procesowej.
Napędzany własną firmową chemią powierzchniową, łączącą funkcję silnej wymiany kationów z miejscami słabej wymiany kationowej i anionowej, nośnik do chromatografii kationowymiennej w wielu trybach BAKERBOND® PolyCSX wykorzystuje swoją niepowtarzalną selektywność do zapewniania wyższej wydajności oczyszczania w szerokim asortymencie biologicznych środków farmaceutycznych.
Opracowana i produkowana przez firmę Avantor zgodnie z najwyższymi standardami określonymi dla naszych środków chemicznych marki J.T.Baker®, żywica jonowymienna BAKERBOND® PolyCSX może być stosowana z innymi żywicami J.T.Baker® BAKERBOND® w celu zwiększenia siły oddzielania w etapach procesu chromatografii.
Informacje do zamówienia: W ramach produktów uzupełniających dostępne są również kolumny laboratoryjne 1 ml i 5 ml.