Drukuj
diwodorofosforan sodu, anhydrous ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
85916.150EA 506 PLN
85916.150 85916.230
diwodorofosforan sodu, anhydrous ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 99 %
Appearance White crystalline powder
Filter test Conforms to standard
RP gradient test Conforms to standard
Solubility in water (0.1 g/ml; 25°C) Colourless, complete
pH (20°C; 10 %) 4,0 - 4,5
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,06
Absorbance (280 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (320 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (500 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02