Drukuj
Hydrat chloralu 98.5-101% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrat trichloroetanalu, Wodzian chloralu, 2,2,2-Trichloroetano-1,1-diol
85909.260EA 614 PLN
85909.260 85909.460
Hydrat chloralu 98.5-101% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Hydrat chloralu
Formuła: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 97.5
Temp. topnienia: 52 °C
Gęstość: 1.901
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044479
Numer CAS: 302-17-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02113
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) 98,5 – 101 %
Identification Passes test
Acidity Passes test
Appearance of solution (10%, H₂O) Clear and colourless
pH (10%, H₂O) 3,5 – 5,5
Chlorides (Cl) Max. 0,01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0,002 %
Toluene Max. 0,089 %
Chloral alcoholate Passes test
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Residue on ignition Max. 0,1 %