Eter naftowy, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
23857.320EA
610
PLN
23857.320
23857.460
Eter naftowy, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Eter naftowy
Temp. Wrzenia:
100…140 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081849 Numer CAS: 64742-49-0 Jednostka: 1268 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Substances coloured by H₂SO₄ | Passes test |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Density (20/4) | 0.690 - 0.750 |
Distillation (min. 90 %) | 100 - 140 °C |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |