Drukuj
Paski testowe na obecność cyjanku, Dosatest
Dostawca: Avantor
Dosatest
85703.601EA 319 PLN
85703.601
Paski testowe na obecność cyjanku, Dosatest
Zestawy do testów środowiskowych
Semi-quantitative test strips for the determination of cyanide.
  • Ideal for rapid and easy analysis of cyanide directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to violet
Dodatkowe informacje: Delivered as 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box