Drukuj
1,2-Dichloroetan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek etylenu, Dichlorek etylenu
85923.290EA 348 PLN
85923.290 85923.320
1,2-Dichloroetan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1,2-Dichloroetan
Formuła: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 83.5
Temp. topnienia: -35.5
Gęstość: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000963
Numer CAS: 107-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1
Jednostka: 1184
ADR: 3 (6.1) II
Klasyfikacja Merck : 13,03831
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009