Drukuj
Piece muflowe z drzwiami odchylanymi w dół, Tmax 1100°C oraz sterownik R7, seria LE (LE 1/11 - LE24/11)
Dostawca: NABERTHERM
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 10370 PLN
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Piece muflowe z drzwiami odchylanymi w dół, Tmax 1100°C oraz sterownik R7, seria LE (LE 1/11 - LE24/11)
Piece i suszarki Piece muflowe i piece do spopielania
Przekonujący stosunek ceny do parametrów oraz szybkie tempo nagrzewania sprawia, że te kompaktowe piece muflowe znajdują wiele zastosowań w laboratorium. Piece charakteryzują się wieloma cennymi cechami, na przykład podwójną obudową pieca z niekorodującej stali nierdzewnej oraz kompaktową i lekką konstrukcją. Elementy grzewcze osadzone w rurkach ze szkła kwarcowego czynią z nich niezawodnych partnerów w każdym zastosowaniu. Dla pieców Tmax wynosi 1100°C, natomiast temperatura robocza 1050 °C.
  • Ogrzewanie z dwóch stron przez elementy grzejne zabezpieczone w rurkach ze szkła kwarcowego
  • Szybki czas nagrzewania
  • Wyłączne zastosowanie materiałów izolacyjnych zgodnie z
  • Rozporządzeniem KE nr 1272/2008 (CLP). This explicitly means that alumino silicate wool, also known as 'refractory ceramic fibre' (RCF), which is classified and possibly carcinogenic, is not used
  • MŁatwa wymiana elementów grzejnych i izolacji
  • Opuszczane drzwi, które mogą służyć również jako platforma robocza
Piece są wyposażone w zaprogramowany na stałe sterownik R7. Wszystkie urządzenia wymagają zasilania jednofazowego 220 - 240 V.
* Równomierność temperatury równa ±5 K w pustej komorze przy temp. 800 °C.
Informacje do zamówienia: Wśród akcesoriów opcjonalnych znajduje się komin, komin z wentylatorem (tylko do modeli LE 6/11 - LE 24/11) lub konwerter katalityczny z wentylatorem (tylko do modeli LE 6/11 - LE 24/11).
Uwaga: Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej powinna być o 50°C niższa od podanej w tabeli wartości 'Temp. maks.' danego modelu.
Podany czas nagrzewania: czas nagrzewania pustego, zamkniętego pieca do Tmax -100 K (przy zasilaniu 230 V 1/N/PE).