Drukuj
VWR® Pompa perystaltyczna dozująca
Dostawca: VWR Collection
181-0590EA 10870 PLN
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR® Pompa perystaltyczna dozująca
Pompy Pompy perystaltyczne
Dostępne wersje pomp perystaltycznych VWR® oferują wybór pomp dozujących o różnych głowicach tłoczących. Są one przeznaczone do szerokiego spektrum zastosowań w laboratoriach oraz w przemyśle.
  • Głowice pomp są wykonane z trwałego tworzywa PPS i zarówno w modelach jednokanałowych jak i wielokanałowych są scalone z obudową pompy
  • Precyzyjne dozowanie w obu kierunkach dzięki zastosowaniu precyzyjnie wyregulowanego silnika
  • Napęd za pomocą bezszczotkowego silnika DC, 110 - 240 VDC, 50/60 Hz
  • Solidność wykonania i stabilne działanie zapobiegają wahaniom i pulsacji