Drukuj
VWR, Pompy perystaltyczne,® dozujące
Dostawca: VWR Collection
181-0594EA 9545.74 PLN
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR, Pompy perystaltyczne,® dozujące
Pompy Pompy perystaltyczne
Warianty pomp perystaltycznych VWR® zapewniają gamę pomp dozujących z wieloma różnymi głowicami zintegrowanymi z obudową pompy. Obejmują one szerokie spektrum zastosowań w laboratoriach i przemyśle.
  • Głowice pomp wykonane są z wytrzymałego tworzywa PPS, jedno- i wielokanałowe, zintegrowane z korpusem pompy
  • Precyzyjne dozowanie z obrotem prawo-lewo dzięki precyzyjnie regulowanemu silnikowi
  • Funkcja kalibracji
  • Praca z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego, od 110 do 240 V DC, 50/60 Hz
  • Solidność i stabilność zapobiegają pulsacyjnym oscylacjom i wibracjom
  • Sterowanie pompą perystaltyczną poprzez interfejsy DB-25
  • Zakres prędkości i natężenie przepływu zależą od głowicy pompy i zastosowanego orurowania
  • Panel sterowania zintegrowany z obudową pompy
The brushless DC motor, powerful and sensitive at the same time, is ideal for all pumping applications. VWR® peristaltic pumps guarantee precise dosing in speed ranges from 0 to 400 min⁻¹ for the smallest flow rates all the way up to 4,200 ml/min. This means that media with a high viscosity can also be accurately dispensed. The simple and intuitive menu navigation, via the control panel and integrated into the pump housing, enables the programming and changing of dosing parameters.
PDP 6408 and PDP 6808 multi-channel dosing pumps, as well as the PDP 6116 and PDP 6124 single-channel dosing pumps are complete peristaltic pump systems. These largely maintenance-free peristaltic pumps are characterised by clear menu navigation, precise volume dosing through the application-specific calibration function, and various options for external control of the dosing pump with the existing interfaces. Selection options for dispensing duration, total volume, change of direction of the pump head and a range of other intelligent functions.