Zintegrowany system wody czystej i ultraczystej, który jest inteligentny, łatwy w użyciu i przyjazny dla środowiska.
- System wytwarza zarówno czystą jak i ultraczystą wodę i dostarcza ją do 4 dozowników POD
- Cztery szybkości oczyszczania wody (3, 5, 10 lub 15 litrów/h)
- Trzy wielkości zbiornika (25, 50 lub 100 litrów)
- Zajmujące niewiele miejsca, schludne opcje montażu: na ścianie, pod blatem, lub jedno i drugie
- Duży wybór modułów oczyszczających POD-Pak pod konkretne zastosowania
- Indywidualne programy serwisowe i wybór dodatkowych opcji wsparcia
System Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 to całkowicie zintegrowany, nowoczesny system oczyszczania wody, mogący wytwarzać zarówno wodę ultraczystą (typ 1) jak i wodę czystą (typ 2) bezpośrednio z sieci wodociągowej. Urządzenie łączy w sobie technologię elektrodemineralizacji Elix® (EDI), intuicyjne ekrany dotykowe, dozowniki wody ultraczystej Q-POD® i czystej E-POD® oraz bezrtęciowe lampy UV. Dzięki ergonomicznej i kompaktowej budowie system podnosi wydajność pracy laboratorium, ogranicza ilości ścieków i przyspiesza badania.
Zwiększ wydajność na co dzień:
Dozowniki E-POD® oraz Q-POD® są kompaktowe, ergonomiczne oraz intuicyjne i sprawiają, że praca w laboratorium jest łatwiejsza i bardziej przyjemna. Zajmują mniej miejsca na blatach roboczych.
Działanie przyjazne środowisku:
Bezrtęciowe lampy UV, mniej ścieków i zarządzanie danymi bez papieru.
Udoskonalona inteligencja:
Sprytny i intuicyjny panel obsługowy wyświetla czytelne informacje o stanie, alarmach i powiadomieniach, a ponadto obsługuje łączność Wi-Fi.
Zmniejsz niepewność - zwiększ niezawodność:
Pakiety POD-Pak stanowią idealne rozwiązanie spełniające potrzeby różnych procesów. Każdy pakiet oczyszczania końcowego -Pak jest dopracowany pod kątem konkretnych zanieczyszczeń, umożliwiając ich usunięcie bezpośrednio przed dozownikiem POD.
Certyfikaty: Systemy Milli-Q® IQ 7003 oraz Milli-Q® IQ 7005 zostały przetestowane przez niezależną, akredytowaną agencję pod kątem zgodności z dyrektywami CE dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Na życzenie sprawozdanie jest dostępne do wglądu. Ponadto system Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 powstał na bazie podzespołów i praktyk zalecanych przez UL i ma naniesione oznaczenia cUL.