dimetylosulfotlenek ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
85922.290EA
555
PLN
85922.290
85922.320
dimetylosulfotlenek ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) | min. 99,5 % |
Water (KF) | max. 0,05 % |
Acidity | max. 0,0005 meq/g |
Residue on Evaporation | max. 0,001 % |
UV - transmition (1 cm, water): | |
280 nm | min. 60 % |
300 nm | min. 75 % |
320 nm | min. 90 % |
330 nm | min. 95 % |
360 nm | min. 98 % |
Fluorescence (as quinine): | |
365 nm | max. 2 ppb |