Drukuj
Cyrkulatory z grzaniem MAGIO™ MS i MX
Dostawca: JULABO GmbH
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 23390 PLN
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Cyrkulatory z grzaniem MAGIO™ MS i MX
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, otwarte Łaźnie ze zintegrowanym cyrkulatorem
Cyrkulatory z grzaniem serii MAGIO™ działają w zakresie temperatur roboczych od 20 do 300 °C i wydajności grzewczej do 3 kW. Dzięki mocnej pompie ciśnieniowo-ssącej jednostki MAGIO™ są idealne, aby sprostać najtrudniejszym wymaganiom kontroli temperatury w zastosowaniach zewnętrznych. Szeroka gama akcesoriów i doskonała dynamika oznaczają, że cyrkulatory MAGIO™ mogą być modułowo i indywidualnie dostosowywane do złożonych aplikacji.
  • Zintegrowany programator umożliwia uruchamianie profili temperatury w czasie
  • Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej oznaczają, że jednostki są idealne do wymagających zastosowań zewnętrznych
  • Automatyczne wyłączanie w przypadku wysokiej temperatury lub niskiego poziomu cieczy, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń
  • Jasny, czytelny wyświetlacz
  • Zbiorniki wannowe mają wysokiej jakości izolację termiczną, aby oszczędzać energię i wbudowany kran spustowy
  • Wydajna, płynnie regulowana pompa ciśnieniowo-ssąca
Nowoczesny kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT o wysokiej rozdzielczości posiada wielojęzyczny interfejs użytkownika i pokazuje wszystkie ważne informacje na pierwszy rzut oka. Trzy duże, wstępnie zdefiniowane ekrany główne wyraźnie wyświetlają dane i grafikę z różnymi priorytetami aplikacji. Wszystkie funkcje wyświetlacza są łatwe w obsłudze za pomocą opuszka palca.
Nowoczesne interfejsy umożliwiają łatwe zdalne sterowanie i praktyczne zarządzanie danymi, a także umożliwiają integrację ze strukturami procesowymi. Wszystkie jednostki MAGIO™ mają zintegrowane połączenie PT100, interfejs USB, RS232 i Ethernet. Interfejsy analogowe są dostępne jako akcesoria opcjonalne.
Maks. przepływ / max. ciśnienie:
31 l/min, 0,92 bar (ciśnienie), 0,4 bar (ssanie)
Certyfikaty: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.