Drukuj
Odczynniki do DR2800, DR3800, DR5000
Dostawca: Hach
LCW054 LCW053 LCW028 LCW025 HPT430 LCS349 LYW185 LCI400 LCI500 LCW032 LCW021 LCW510 LCS325 LCW058 LCW532 LCW250 LCS028 LCS313
HACHLCW054EA 691 PLN
HACHLCW054 HACHLCW053 HACHLCW028 HACHLCW025 HACHHPT430 HACHLCS349 HACHLYW185 705-0988 705-0987 HACHLCW032 HACHLCW021 HACHLCW510 HACHLCS325 HACHLCW058 HACHLCW532 HACHLCW250 HACHLCS028 HACHLCS313
Odczynniki do DR2800, DR3800, DR5000
Zestawy do testów środowiskowych
Testy do wszystkich zastosowań związanych z analizą wody. Kuweta jest układem zamkniętym, bezpiecznym dla użytkownika i środowiska.
  • Dokładne i precyzyjne wartości pomiarowe
  • Szybkie i proste procedury
  • Odczynniki gotowe do użycia
  • Kuwety testowe sa zatwierdzone do ciągłego użytkowania