2,6-Dichlorochinono-4-chloroimid ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
88253.120EA
492
PLN
88253.120
2,6-Dichlorochinono-4-chloroimid ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichlorochinono-4-chloroimid
Formuła:
C₆H₂Cl₃NO |
Numer MDL:
MFCD00001611 Numer CAS: 101-38-2 Jednostka: 3224 ADR: 4.1, |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | ≥ 98 % |
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder | Passes test |
Melting point | 65 - 68 °C |
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) | ≥ 800 |