Drukuj
Czytniki mikropłytek, Multiskan SkyHigh
Dostawca: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
A51119500C A51119600C A51119600DPC A51119700C A51119700DPC
736-0923EA 68290 PLN
736-0923 736-0922 736-0931 LABLA51119700C LABLA51119700DPC
Czytniki mikropłytek, Multiskan SkyHigh
Czytniki mikropłytek
Multiskan SkyHigh to spektrofotometr mikropłytkowy UV/Visi zaprojektowany jako wygodny i łatwy w użyciu do praktycznie każdego zastosowania w badaniach fotometrycznych, zwłaszcza do analizy DNA, RNA i białek. Jest idealny w środowiskach wielu użytkowników, w których wykonuje się różne testy punktów końcowych, kinetycznych i spektralnych.
  • Szybki i łatwy pomiar — próbki kwasów nukleinowych lub białek o małej objętości
  • Proste w użyciu oprogramowanie — umożliwia konfigurację eksperymentu w ciągu kilku minut
  • Dostęp zdalny — możliwość zarządzania danymi z dowolnego miejsca za pośrednictwem chmury, USB lub platformy Microsoft™ OneDrive™
Multiskan Sky touch screen models can be connected to Thermo Fisher Connect cloud-based tools to enable secure digital data management, remote access of your instrument’s photometric data, and sharing between colleagues.
SkanIt™ software offers a comprehensive selection of built-in calculations, including blank subtraction, standard curves and concentration/dose-response curve fitting, classification, quality control, kinetic, and spectral analysis. Each user can install SkanIt software on his/her own computer to set up assays and analyse data. Thermo Fisher Connect cloud-based capabilities enable you to:
- Monitor the status of your instrument from your PC or Mac® computer
- Monitor the status of your instrument from your mobile device with the Instrument Connect app
- Upload measured data automatically or manually from your instrument to your cloud account
- Securely store, access, share, and manage your data remotely
- Receive automatic notification of new instrument software updates
- Upgrade instrument software at your convenience