Drukuj
Trietyloamina 99, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
85908.180EA 251 PLN
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Trietyloamina 99, GPR RECTAPUR®
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3 (8)
Klasyfikacja Merck : 13,09740
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %