Drukuj
tetraboran disodu, anhydrous 98, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Borax, Sodium tetraborate
87097.230EA 331 PLN
87097.230 87097.290 87097.460
tetraboran disodu, anhydrous 98, AnalaR NORMAPUR®
tetraboran disodu
Formuła: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 1575 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 742 °C
Gęstość: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081185
Numer CAS: 1330-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 12,08733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) min. 98 %
Insoluble in water max. 0,05 %
Chlorides (Cl) max. 0,05 %
Phosphates (as PO4) max. 0,005 %
Sulfates (SO4) max. 0,05 %
Calcium (Ca) max. 0,02 %
Copper (Cu) max. 0,005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0,005 %
Iron (Fe) max. 0,005 %
Lead (Pb) max. 0,005 %
Magnesium (Mg) max. 0,02 %
Nickel (Ni) max. 0,005 %
Potassium (K) max. 0,05 %