Drukuj
Pentatlenek diwanadu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek wanadu(V), Pentatlenek wanadu
87054.180EA 292 PLN
87054.180 87054.260
Pentatlenek diwanadu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Pentatlenek diwanadu
Formuła: O₅V₂
Numer MDL: MFCD00011457
Numer CAS: 1314-62-1
Jednostka: 2862
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 98 %
Appearance Brown crystalline powder
Total N (Nitrogen) ≤ 0.1 %
Cl (Chloride) ≤ 0.1 %
PO₄ (Phosphate) ≤ 0.1 %
SO₄ (Sulphate) ≤ 0.1 %
Fe (Iron) ≤ 0.1 %