Drukuj
VWR® Jednorazowe systemy mieszające TopMixer z otwartą górą
Dostawca: VWR Collection
734-3358EA 0 PLN
734-3358 734-3359
VWR® Jednorazowe systemy mieszające TopMixer z otwartą górą
Mieszadła Mieszadła zawieszane
Modułowy system mieszania z mikserem montowanym u góry​ do użytku z beczkami, w tym jednorazową wyściółką do procesów biofarmaceutycznych ze zintegrowanym programowaniem receptur.
  • Niestandardowe rozwiązanie dopasowane do Twojej aplikacji
  • Uniwersalna konstrukcja zapewniająca wydajne skalowanie
  • Programowalne sterowanie umożliwia automatyzację
  • Ergonomiczna konstrukcja zawiera 1 kontroler dla wszystkich funkcji
  • Wybór 2 rozmiarów systemu: TopMixer 200 — zakres od 50 do 200 l lub TopMixer 500 — zakres od 200 do 560 l
  • Zintegrowane programowanie receptur w celu automatyzacji receptur mieszania przy użyciu 7-calowego systemu sterowania z ekranem dotykowym w celu zautomatyzowania procesu
  • System można dostosować, aby spełniał Twoje unikalne specyfikacje produkcyjne, od platformy po akcesoria
  • Kompatybilny z pełnym pakietem rozwiązań jednorazowego użytku firmy Avantor, w tym z wkładami do zbiorników i innymi akcesoriami
Spójność i powtarzalność są niezbędne podczas mieszania mediów i buforów, aby zapewnić jakość produktu. Systemy Top Mixer firmy Avantor, zaprojektowane z myślą o bieżących zastosowaniach bioprzetwarzania zgodnych z dobrymi praktykami produkcyjnymi (cGMP), w tym przepływów pracy w górę i w dół, mogą przetwarzać płyny lub proszki w prosty i wydajny sposób przy zachowaniu najwyższego poziomu niezawodności.
Kontroler z ekranem dotykowym umożliwia samodzielną pracę, łączność w celu udostępniania danych i zdalne sterowanie. Czujniki zbliżeniowe wykrywają obecność wózka i zbiornika, aby zweryfikować poprawność montażu rękawa zabezpieczającego. Zatrzymanie awaryjne to dodatkowa funkcja bezpieczeństwa. Zaawansowany wózek posiada serwonapęd z wbudowanym zaawansowanym kontrolerem ruchu.
System TopMixer nadaje się do mieszania proszku z cieczą i cieczy z cieczą. Idealny do stosowania w przygotowaniu pożywek, końcowych etapach formułowania, przygotowaniu buforów, pulowaniu i przenoszeniu, zawieszaniu, mieszaniu i przechowywaniu wielu partii, zbieraniu zbiorów i mieszaniu luzem.
Wózek, TopMixer i rama są wykonane ze stali nierdzewnej 304 piaskowanej wodą. Wózek ma 4 obrotowe koła do pomieszczeń czystych z hamulcami. Mieszalnik jest dostarczany z odpowiednią wtyczką US, EU, UK i CH.
Informacje do zamówienia: Dostępne są opcjonalne komponenty, takie jak dodatkowe wózki, ramy, zbiorniki i wirniki, które umożliwiają rozbudowę i dostosowanie systemu. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Avantor, aby omówić swoje wymagania. Jednorazowe wkłady do zbiorników są dostępne w rozmiarach od 50 do 560 l i należy je zamówić osobno, aby uzupełnić w pełni funkcjonalny system.
Dodatkowe informacje: Zestaw TopMixer 200 zawiera ramę TopMixer 200, wózek Advanced z ogniwami obciążnikowymi, wirnik mieszający i 3 pojemniki (50, 100 i 200 l). Zestaw TopMixer 500 zawiera ramę TopMixer 500, wózek Advanced z ogniwami obciążnikowymi, wirnik mieszający i 3 pojemniki (200, 300 i 560 l).