czerwień chlorofenolowa, AnalaR NORMAPUR® indicator
Dostawca: VWR Chemicals
85921.100EA
177
PLN
85921.100
85921.130
czerwień chlorofenolowa, AnalaR NORMAPUR® indicator
czerwień chlorofenolowa
Formuła:
C₁₉H₁₂Cl₂O₅S MW: 423,27 g/mol Temp. topnienia: ∼261 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005877 Numer CAS: 4430-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-619-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Green to red-brown to brown powder | Passes test |
Solubility in ethanol (0.1 %) | Clear solution |
Visual transition interval | pH 4.8 - pH 6.4 |
Loss on drying | ≤ 8.0 % |
Absorption max. λ (0.1 mol/l NaOH) | 572 - 575 nm |
Absorptivity (1 %; 1 cm; λmax) | ≥ 1000 |