Drukuj
Homogenizator, POLYTRON®, PT 2500 E
Dostawca: Kinematica
POLYTRON®
431-1269EA 6420 PLN
431-1269 431-1268 431-1270
Homogenizator, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Stand model, volume range 0,05 to 2500 ml for dispersing, homogenising, extractions, cell disruption, mixing, emulsifying and suspending. This model replaces the PT 1600 E and the PT 2100 incorporating the best aspects of both models.
  • - System szybkiego odłączania elementów dyspersyjnych (typ E)
  • - Zintegrowany elektroniczny system regulacji/stabilizacji z pokrętłem kontrolnym i dużym wyświetlaczem prędkości LED
  • - Prędkość pozostaje stała nawet przy zmianach lepkości
  • - Miękki start - progresywna zmiana prędkości
Certyfikaty: Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529:IP 20
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez statywu i elementów dyspersyjnych , prosimy o zamówienie niezbędnych akcesoriów osobno.