Drukuj
Rejestratory temperatury i wilgotności, testo 174 (Testo)
Dostawca: TESTO
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 296 PLN
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Rejestratory temperatury i wilgotności, testo 174 (Testo)
Rejestratory danych
Te niezawodne mini rejestratory danych monitorują warunki klimatyczne w magazynach, biurach i w sektorze produkcyjnym. Są one umieszczane obok produktów w samolotach, kontenerach i pomieszczeniach chłodniczych w celu monitorowania wahań temperatury i wilgotności.
  • Data transfer to a PC via USB interface
  • Humidity sensor with long-term stability
  • High data integrity, even with low battery
  • Minimum/maximum values display
  • Alarms via display (no buzzer)
Wyświetlanie aktualnej wartości temperatury z wysokim bezpieczeństwem danych, dużym wyświetlaczem i szybką analizą danych oraz dokumentacją na komputerze.
Certyfikaty: Zgodne z IP 65 (620-1761) lub IP 20 (620-1762) I EN 12 830.
Dodatkowe informacje: W zestawie uchwyt ścienny, protokół kalibracji fabrycznej i baterie.