Drukuj
Końcówki filtrów, Sartorius
Dostawca: Sartorius
783201 790011F 790021F 790101F 790201F 790301F 791001F 791211F LH-795001F LH-XF780201
613-5091EA 913 PLN
613-5091 613-0857 613-0858 613-0859 613-0860 613-0898 613-0899 613-0900 613-6746 BHITLH-XF780201
Końcówki filtrów, Sartorius
Końcówki do pipet
Te końcówki z filtrem mają większą przestrzeń między próbką a filtrem niż konwencjonalne końcówki z filtrem. To praktycznie eliminuje ryzyko przeniknięcia drogiej lub zakaźnej próbki przez filtr.
  • PP z filtrem PE, sterylne, nie autoklawowalne
  • Wyższa pozycja filtra zapobiega kontaktowi cieczy z filtrem, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia pipety lub próbki
  • Sterylizacja wiązką elektronów
  • Certyfikowane jako wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn (certyfikaty można pobrać na stronie dostawcy)
Idealny do zastosowań w biologii molekularnej, mikrobiologii i hodowli komórek, a także w pracy radioaktywnej. Specjalnie zaprojektowany do wielokrotnego dozowania za pomocą pipet elektronicznych, pipetowania wstecznego i pipetowania płynów spieniających, takich jak bufory i białka.
Końcówki o niskiej retencji mają wysoce hydrofobową i obojętną powierzchnię w celu zmaksymalizowania odzysku próbki w czasie pipetowania roztworów zawierających detergenty lub innych cieczy o niskim napięciu powierzchniowym. Idealne do czułych zastosowań w biologii molekularnej obejmujących techniki pracy z DNA/RNA, takich jak PCR, oraz w analizie białek i metodach oczyszczania, takich jak SDS-PAGE.
Sposób pakowania: W pojedynczej tacy, szczelnie zamknięte w hermetycznym plastiku.