Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
87099.180EA 172 PLN
87099.180 87099.260
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
Temp. topnienia: 102…104 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,09671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 99 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Sulphated ash ≤ 0.1 %
Water ≤ 13 %
SO4 (Sulphate) ≤ 0.3 %
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Na (Sodium) ≤ 20 ppm