Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
87098.180EA 108 PLN
87098.180 87098.290 87098.460
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
Temp. topnienia: 102…104 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,09671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %