Drukuj
Korki do butli wąskootworowych, HÜNERSDORFF
Dostawca: hünersdorff GmbH
520100 520700 520705 520105
216-5291EA 118 PLN
216-5291 216-5292 HUEN520705 HUEN520105
Korki do butli wąskootworowych, HÜNERSDORFF
Zawory odcinające
Made of fracture-proof and food-safe polyethylene with sleeve connection for a hose.
  • Very resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • allow for extra-precise dosing