Drukuj
VWR®, Folie uszczelniające do qPCR, do przechowywania i krystalizacji
Dostawca: VWR Collection
391-0189EA 1250 PLN
391-0189 391-0624 391-0644
VWR®, Folie uszczelniające do qPCR, do przechowywania i krystalizacji
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
50 µm filmy poliolefinowe z zamkniętym klejem silikonowym 50 µm Przeznaczone szczególnie do qPCR, przechowywania i krystalizacji białek Klej silikonowy nie jest lepki do czasu dociśnięcia do uszczelnianej powierzchni, wtedy też zostaje uwolniony jedynie w uszczelnianych punktach styku tworząc bardzo trwałą, odporną na ciepło, szczelną barierę wokół każdego dołka płytki.
  • Wysoka czystość optyczna, minimalna dla autofluorescencji
  • Chemicznie obojętne, bez substancji ekstrahowalnych z wyjątkiem ekstremalnych pH ; odporne na DMSO
  • Odporne na wysoką temperaturę, rekomendowany zakres temperatur −80 do +105 °C
  • Wolne od DNaz, RNaz oraz kwasów nukleinowych
Rozmiar pasuje do brzegów płytek 96-dołkowych z podniesionym obrzeżem (76,2×133,4 mm) Zakładki na końcach pomagają w umiejscowieniu folii na płytce.