Drukuj
VWR®, torebki zamykane na zamek błyskawiczny
Dostawca: VWR Collection
129-0320EA 885 PLN
129-0320 129-0321 129-0322 129-0323 129-0324 129-0325 129-0293 129-0294 129-0295 129-0296 129-0297 129-0298 129-0299 129-0306 129-0307 129-0308 129-0309 129-0310 129-0311 129-0312 129-0313 129-0314 129-0315 129-0316 129-0317 129-0318 129-0319
VWR®, torebki zamykane na zamek błyskawiczny
Worki Woreczki na próbki
Zip bags in LDPE, for storage and transportation of solid samples, tubes, spare parts and documents, available with and without write-on panel.
  • Szybkie uszczelnienie poprzez zamknięcie strunowe
  • Przezroczysty PE dla łatwej identyfikacji zawartości
  • Może być wielokrotnie zamykane, elastyczne i odporne na rozdarcie
Sposób pakowania: 100/bag, 10 bags/case.