Drukuj
Jednorazowe probówki hodowlane z okrągłym dnem, białe oznaczenie, zakrętka, opakowanie zbiorcze, PYREX®, Corning
Dostawca: Corning
99447-16X 99447-13 99447-16 99447-161 99447-20X 99447-20
734-4233EA 3530 PLN
734-4233 734-4230 734-4231 734-4232 734-4235 392-0216
Jednorazowe probówki hodowlane z okrągłym dnem, białe oznaczenie, zakrętka, opakowanie zbiorcze, PYREX®, Corning
Probówki Probówki do hodowli
Designed for both tissue culture and general bacteriological work. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
  • Choice of round bottom or flat bottom
  • Available with or without a white marking spot
  • Designed for both tissue culture and general bacteriological work
  • Available with or without cap threads