Drukuj
Butelki do przechowywania hodowli komórkowych, kwadratowe, PC, Corning
Dostawca: Corning
431430 431431 431432 431433
734-4205EA 534 PLN
734-4205 734-4206 734-4207 734-4208
Butelki do przechowywania hodowli komórkowych, kwadratowe, PC, Corning
Butelki i butle Butelki do hodowli
PC, kwadratowe.
  • Mniej podatne na pęknięcia niż butelki szklane i inne butelki plastikowe
  • Posiadają emaliowaną podziałkę, bardziej widoczną niż wytłaczana
  • Duże białe pole do opisu dla lepszej identyfikacji
  • Mogą być autoklawowane jeden raz w 121 °C w 15 psi (powtarzane autoklawowanie osłabia PC i nie jest polecane)
  • Mogą być przechowywane w −80 °C
Butelki do przechowywania są łatwe w użyciu i potrzebują mniej miejsca na półce lub w autoklawie; są idealne do mieszania, pobierania próbek i przechowywania.