Drukuj
Wkładki do fiolek kriogenicznych, Corning®
Dostawca: Corning
430499 2015 2016 2017 2018 2019
734-1840EA 232 PLN
734-1840 479-3000 479-3001 479-3002 479-3003 479-3004
Wkładki do fiolek kriogenicznych, Corning®
Wkładki, inserty do nakrętek
The white polypropylene cap insert provide colour-coding for easy sample identification.
  • Inserts are packaed in resealable bags
  • Non-sterile