Drukuj
Akcesoria do elektrod jonoselektywnych, Orion™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Orion
948201 9700BNWP 9300BNWP
662-1544EA 683 PLN
662-1544 ORIO9700BNWP ORIO9300BNWP
Akcesoria do elektrod jonoselektywnych, Orion™, Thermo Fisher Scientific
Elektrody Elektrody jonoselektywne
Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
  • Electrodes handles are used with plastic membrane combination or half-cell electrodes
  • Polishing strips help restore the performance of solid-state, half-cell, or combination ion selective electrodes