Drukuj
Probówki klastrowe 96-dołkowe, Corning®
Dostawca: Corning
4401 4408 4410 4411 4412 4413 4418
732-5554EA 575 PLN
732-5554 732-5555 732-5556 732-5557 732-5558 732-5559 732-5560
Probówki klastrowe 96-dołkowe, Corning®
Probówki Probówki do hodowli
Tuby PP, zakrętki do tub PE.
  • Każdy zestaw złożony z 96 probówek w formacie standardowej mikropłytki
  • Probówki 1,2 ml dostępne pojedynczo lub w paskach po 8 sztuk
  • Zatyczki z PE dostępne w paskach po 8 sztuk
Sposób pakowania: w workach lub statywach.