Drukuj
Akcesoria do butelek płaskodennych, NALGENE®
Dostawca: Corning
3517 3519 3520 3521
734-1600EA 1310 PLN
734-1600 734-1601 734-1602 734-1603
Akcesoria do butelek płaskodennych, NALGENE®
Mikropłytki Płytki z insertami i inserty
Specjalnie zaprojektowane akcesoria do użytku z wkładkami Costar® Netwell™.
  • Nośniki i uchwyty Netwell™ pozwalają na jednoczesne przeniesienie dp 12 próbek
  • Tace na reagenty są dostęp new wersji białej, dla lepszego kontrastu w testach kolorymetrycznych, lub czarnej, dla lepszej widoczności w czasie cięcia tkanek
  • Każdy zestaw do przenoszenia zawiera 8 nośników i 8 uchwytów