Drukuj
Wkłady do hodowli komórkowych, Netwell™, Corning
Dostawca: Corning
3477 3478 3479 3480
734-1586EA 2480 PLN
734-1586 734-1587 734-1588 734-1589
Wkłady do hodowli komórkowych, Netwell™, Corning
Mikropłytki Płytki z insertami i inserty
Spody z siateczki poliestrowej przyczepione do pierścienia lub obudowy z PS. Inserty Netwell™ są używane jako nośniki, podpory lub sita do małych narządów, kawałków tkanek i eksplantów na granicy powietrze-pożywka.
  • Wygodny nośnik do immunocytochemicznego barwienia plastrów tkanek
  • Pozwala na zgrubną filtrację homogenatów tkankowych, zawiesin komórkowych i mikronośników
  • Dostępne dwa rozmiary i średnice oczek
  • Dostarczane sterylne, w 6- lub 12-dołkowych płytkach
  • 24 mm inserty Netwell™ pasują do 50 ml plastikowych probówek wirówkowych Corning®
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.