Drukuj
VWR® Chłodziarki na blat laboratoryjny
Dostawca: VWR Collection
479-0641EA 862 PLN
479-0641 479-0642 479-0643
VWR® Chłodziarki na blat laboratoryjny
Pudełka Pojemniki i worki do chłodzenia/zamrażania
Chłodziarka Mini labtop –20 °C PC, nietoksyczny żel
Chłodziarki mini Labtop −20 °C PC posiadają 12 miejsc na mikroprobówki o pojemności 0,5 ml lub 12 miejsc na 1,5 ml i pozwalają utrzymać temperaturę –20 stopni przez ponad 1 godzinę Idealne do użytkowania na blacie i do transportu Nie zwiera toksycznego żelu Przed użyciem umieścić w −25 °C na co najmniej 24 godziny, przechowywać w −25 °C przed użyciem.
Chłodziarka Maxi labtop –20 °C na blat laboratoryjny PC, nietoksyczny żel
Chłodziarka maxi labtop mieści 32×0,5 lub 1,5 ml mikroprobówek wirówkowych w temperaturze −20 °C na ponad godzinę. Odpowiednie do użytkowania na blacie i do transportu Druciany uchwyt zabezpiecza górę podczas przenoszenia Chłodziarka i przykrywka nie zwiera toksycznego żelu. Przed użyciem przechowywać w –25 °C.
−20 °C chłodziarka na blat laboratoryjny PC, nietoksyczny żel
Chłodziarka labtop –20 °C utrzymuje temperaturę pomiędzy −20 °C a −15 °C do czterech godzin. Mieści 20× 1,5 lub 2,0 ml mikroprobówek do wirówek lub kriofiolek. Zawiera wkładkę na mikroprobówki wirówkowe 0,2 do 0,5 ml Nadrukowana kratka, zamykana przykrywka, uchwyt blokujący, antypoślizgowe nożki. Przed użyciem przechowywać w –25°C.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.