Drukuj
Naczynia do hodowli komórkowych, Corning® HYPERflask™ M, CellBIND® Treated, Corning
Dostawca: Corning
10024 10020 10030 10034 10031
734-4010EA 12950 PLN
734-4010 734-1491 734-1492 734-1493 CORN10031
Naczynia do hodowli komórkowych, Corning® HYPERflask™ M, CellBIND® Treated, Corning
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Optycznie przezroczyste kolby polistyrenowe mają płaską szyjkę, płaską nasadkę, z kodem kreskowym lub bez, do użycia ręcznego lub w systemach automatycznych. Nie wymaga chłodzenia ani specjalnego trzymania.
Te wyjątkowo wydajne kolby wykorzystują wielowarstwową przepuszczalną dla gazu powierzchnię wzrostu dla wydajnej wymiany gazu. Unikalna konstrukcja pozwala kolbom uzyskać 10-krotnie wyższą wydajność niż standardowe kolby, zwiększając wydajność i pojemność, a także skracając czas przetwarzania i przestrzeń inkubatora. Dziesięć połączonych ze sobą polistyrenowych powierzchni zapewnia powierzchnię 1720 cm² dla wzrostu komórek, z przerwą powietrzną między każdą warstwą. Obróbka powierzchniowa CELLBind® na każdej przepuszczalnej dla gazu warstwie poprawia przyczepność i wzrost komórek.
Naczynia HYPERFlask® M są przeznaczone do użytku ręcznego i mają ergonomiczną nasadkę. Kratka adaptera umożliwia szybsze napełnianie i opróżnianie, jednocześnie zmniejszając wytwarzanie piany. Identyfikowalny numer seryjny jest drukowany czytelnymi znakami i kodem kreskowym.
Certyfikaty: Naczynia są wykonane z materiałów USP klasy VI i są formowane i montowane w pomieszczeniu czystym klasy ISO 8 (FED-STD-209E klasa 100 000 / M6,5). Napromieniowane promieniami gamma do poziomu zapewnienia sterylności (SAL) 10–6. Certyfikowane sterylne i niepirogenne.