Drukuj
Zestawy aplikacyjne do titratorów TitraLab
Dostawca: Corning
6524 6569 6570 3345 6575 4612
734-1756EA 428 PLN
734-1756 734-1774 734-1775 732-0486 734-4000 731-0693
Zestawy aplikacyjne do titratorów TitraLab
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Łatwe w aplikacji i usuwaniu, nadają się do krótkotrwałego i długotrwałego przechowywania. Zapewniają dokładne uszczelnienie, które minimalizuje parowanie i kondensację.
Taśma aluminiowa: odpowiednia do użycia w temperaturze od -80 do +150 °C, nieprzeźroczysta, przekłuwalna, niesterylna.
Taśma oddychająca: Pozwala na wymianę gazów, sterylna.
Uniwersalna taśma optyczna: odpowiednia do użycia w temperaturze od -70 do +100 °C, przeźroczysta, niesterylna.
Taśma z PE: zapobiega parowaniu, umożliwia pracę wolną od olejów podczas użycia w termocyklerach z podgrzewaną pokrywą, niesterylna.
Polyester tape: Suitable for use from −40 to +120 °C, transparent, non pierceable, non sterile.