Drukuj
Maty do przechowywania Corning®, Corning
Dostawca: Corning
3080 3083 3341 3346
734-1533EA 1890 PLN
734-1533 734-1535 732-0482 732-0487
Maty do przechowywania Corning®, Corning
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Wiele formatów dla specyficznego i precyzyjnego dopasowania na 96- i 384-dołkowych płytkach i blokach.
  • Non sterile
  • Not treated
Mata do mikropłytek o okrągłych studzienkach: Pasuje do 96-dołkowych płytek i bloków Corning® o okrągłych studzienkach.
Zrobione z poli(etylen-co-octan winylu) (EVA), kompatybilne z DMSO
Wolne od DNazy i RNazy
Mogą być aplikowane ręcznie lub z użyciem aplikatora.
Mata do mikropłytek o kwadratowych studzienkach: Pasuje do 96-dołkowych 2 ml bloków Corning® o kwadratowych studzienkach.
Zrobione z poli(etylen-co-octan winylu) (EVA), kompatybilne z DMSO
Wolne od DNazy i RNazy
Mogą być aplikowane ręcznie lub z użyciem aplikatora.
Odporne chemicznie maty uszczelniające: Pasują do produktów Corning®: 384-dołkowych bloków z PP z głębokimi studzienkami oraz do 96-dołkowych mikropłytek z PP z głębokimi studzienkami.
Odporny na rozpuszczalniki polipropylenzapewnia kompatybilność z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi (np. DMSO, etanol, metanol)
Delikatne uszczelnienie zapobiega parowaniu i wymianie gazowej
Idealne do długotrwałego przechowywania w niskich temperaturach
Maty uszczelniające Thermowell®: Te maty z gumy silikonowej stanowią korzystną cenową alternatywę dla innych metod uszczelniania. Zapewniają 100% uszczelnienia w połączeniu z zaciskami lub pokrywą termocyklera.
Łatwe zakładanie i usuwanie
W pełni autoklawowalne, wielkorotnego użytku (przynajmniej pięć razy)