Drukuj
VWR® Etykiety bezpieczeństwa, zgodne z GHS
Dostawca: VWR Collection
116-0282EA 141 PLN
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR® Etykiety bezpieczeństwa, zgodne z GHS
Etykiety
Etykiety wykonane z folii PE, oznaczone symbolami GHS (globalny system oznaczeń) spełniające regulacje GHS oznaczania substancji i mieszanin chemicznych Symbole GHS mają być zastąpione tradycyjnymi, pomarańczowymi symbolami (HSID) do 2015, a a piktogramy na niebieskim kwadracie oraz zwroty R i S zostaną usunięte Symbole GHS oparte są na zagrożeniach fizycznych dla zdrowia ludzi i środowiska wytwarzanych przez substancje niebezpieczne.
  • Czarny druk na białym tle w czerwonej ramce
  • Rolka zawierająca 500 etykiet w pudełku dozującym