Drukuj
VWR® Zbiorniki na odczynniki
Dostawca: VWR Collection
613-1172EA 612 PLN
613-1172 613-1173 613-1186 613-1174 613-1175 613-1176 613-1177 613-1178 613-1179 613-1180 613-1181 613-1182 613-1183 613-1171 613-1185 613-1187 613-1184
VWR® Zbiorniki na odczynniki
Zbiorniki na odczynniki
Zaprojektowane do aplikacji przy użyciu pipet wielokanałowych, jednorazowe zbiorniki są przystosowane do wszystkich rodzajów pipet 12 kanałowych.
  • Zaprojektowane rynienki, znaki podziałki na wewnętrznych ściankach, systemy zbierania cieczy w każdym rogu,
  • Certyfikowane serie, wolne od pirogenów DNase- i RNase
  • Nie sterylne lub sterylizowane strumieniem elektronowym
Informacje do zamówienia: 25 ml zbiorniki dostępne również w zróżnicowanych formatach które cechują trzy oddzielne mini komory, każda o pojemności 5 ml; 50 ml pojemniki wykonane z PVC klasy FDA lub PS; wszystkie pozostałe rozmiary wykonane z PS