Drukuj
VWR® Viale do drosophili
Dostawca: VWR Collection
734-2265EA 2840 PLN
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR® Viale do drosophili
Vialki
Magazynowanie, przeładunek i transport muszek Drosophila.
Produktowane zgodnie z normą ISO 9001:2000. Wąskie i szerokie vialki sa wytwarzane z PP, PS lub K-Resin i pakowane w torebki lub w tacki.
Polistyren (PS): Tworzywo o wysokiej przejrzystości, bez zniekształceń.
Polipropylen (PP), Autoklawowalność: Przejrzyste tworzywo, o większej elastyczności niż PS. Ekonomiczne.
K-Resin: Tworzywo odporne mechanicznie, łączy przejrzystość PS z elastycznością PP.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.