Drukuj
VWR® Stepper Pipeta powtarzalna
Dostawca: VWR Collection
613-0964EA 1260 PLN
613-0964
VWR® Stepper Pipeta powtarzalna
Pipety Dozowniki seryjne
Stepper, w połączeniu z końcówkami dozownika VWR®, jest sprawdzonym rozwiązaniem systemowym dla pełnego zakresu objętości dozowania od 1 do 5000 μl.
  • Lekka (105 g) - odpowiednia przy długich seriach dozowania
  • Niezawodne urządzenie o niskich wymaganiach konserwacyjnych dzięki solidnej konstrukcji i konstrukcji z minimalną ilością zużywających się części
  • Ergonomiczna konstrukcja z przyciskiem dozowania umieszczonym w górnej części urządzenia do jednoręcznego wyboru objętości, ładowania i dozowania
  • Wybierz pomiędzy najwyższą precyzją lub maksymalną liczbą powtórzeń żądanej objętości dozowania, w zależności od wymagań aplikacji
  • Po wyprodukowaniu przetestowany pod kątem działania i precyzji - numer seryjny jest nadawany tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania normy DIN EN ISO 86551