Drukuj
Pipety wielokanałowe, regulowany odstęp, Move It®
Dostawca: EPPENDORF
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 9540 PLN
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Pipety wielokanałowe, regulowany odstęp, Move It®
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Move It® to wielokanałowa pipeta z regulowanymi odstępami, która umożliwia łatwą zmianę formatu przy 70% oszczędności czasu w porównaniu z pipetami jednokanałowymi.
  • Do płytek (384, 96, 48, 24 i 12-dołkowych), probówek (1,5 i 2,0 ml) i żeli agarozowych
  • Odstęp między końcówkami do wyboru od 4,5 do 33 mm, w zależności od wariantu pipety
  • Kontrola odstępów umożliwiająca szybkie przełączanie między formatami źródłowymi i docelowymi
  • Ręczne pokrętło regulacji zapewnia płynną zmianę formatu bez wibracji i przenoszenie cieczy bez kapania
  • System Tubeless zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo
Unikalna konstrukcja tubeless umożliwia sterylizację w autoklawie, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia lepszą integralność próbki. Research® plus jest w pełni autoklawowalny, a Xplorer® plus częściowo autoklawowalny (tylko dolna część).
Certyfikaty: Lot-specific certificate.